Principaux documents
56712-U
Tube capillaire en acier inoxydable de 1/16"
L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.005 in.
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32119290
Nomenclature NACRES :
SB.52
L × D.E. × D.I.
1.0 m × 1/16 in. × 0.005 in.
Couleur
red band
Description générale
En acier inoxydable 316, DE 1/16 in.. Un de chaque. Les 5 cm, 10 cm et 20 cm de long sont droites, les autres dimensions sont enroulées.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable