56524
Gel de silice sur feuilles de CCM/TLC en aluminium
with fluorescence indicator 254 nm
Synonyme(s) :
Silica gel coated aluminum TLC sheets
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
aluminum support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Polymeric
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
20 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
200 μm
Taille des particules
8.0-12.0 μm
Dimension de pores
0.75 mL/g pore volume
60 Å mean pore size
Catégories apparentées
Description générale
- Outstanding wettability (even for 100% aqueous visualisation reagents)
- Easy and precise cutting (no flaking of silica)
- Excellent separation efficiency and reproducibility from batch to batch
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable