Principaux documents
53805-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 3 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Core-shell (SPP) Fused Core C18 HPLC column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
Colonne de CLHP Ascentis® Express C18, 2,7 μm, 2.7 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 3 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
3 cm × 3 mm
Superficie
135 m2/g
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
90 Å
pH de fonctionnement
2-9
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Les colonnes de CLHP Ascentis Express, grâce à la technologie des particules Fused-Core®, vous permettent de bénéficier de la grande vitesse et de l′efficacité élevée des particules inférieures à 2 μm, tout en maintenant des contre-pressions plus faibles. L′association de la grande efficacité et des faibles contre-pressions est avantageuse pour les utilisateurs de systèmes UPLC® (ou d′autres systèmes à ultra-haute pression), ainsi qu′aux utilisateurs de la CLHP conventionnelle.
Rendez-vous sur la page d′accueil Ascentis Express pour obtenir plus d′informations sur cette nouvelle technologie de colonne.
Informations légales
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
UPLC is a registered trademark of Waters
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Silvia Jakabová et al.
Journal of chromatography. A, 1232, 295-301 (2012-03-07)
Hyoscyamine (atropine) and scopolamine are the predominant tropane alkaloids in the Datura genus, occurring in all plant organs. The assessment of the alkaloid content of various plant parts is essential from the viewpoint of medical use, but also as a
Pankaj Partani et al.
Journal of chromatographic science, 54(8), 1385-1396 (2016-05-27)
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry method was developed and validated for the simultaneous determination of simvastatin (SV) and simvastatin acid (SVA) in human plasma. To improve assay sensitivity and achieve simultaneous analysis, SVA monitored in (-)ESI (electrospray ionization) mode within
Judy Stone
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1378, 301-320 (2015-11-26)
Serum from bar-coded tubes, and then internal standard, are pipetted to 96-well plates with an 8-channel automated liquid handler (ALH). The first precipitation reagent (methanol:ZnSO4) is added and mixed with the 8-channel ALH. A second protein precipitating agent, 1 %
Babu Rao Chandu et al.
SpringerPlus, 2(1), 194-194 (2013-06-07)
A bioequivalence study was proved of generic Febuxostat 80 mg tablets (T) in healthy volunteers.For this purpose, Authors developed a simple, sensitive, selective, rapid, rugged and reproducible liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for the quantification of Febuxostat (FB) in human
Petra Šilarová et al.
Food chemistry, 237, 471-480 (2017-08-03)
The degradation of catechins and other phenolics in green tea infusions were monitored using fast HPLC/MS separation. The final separation was performed within 2.5min using Ascentis Express C18 column (50mm×2.1mm i.d.) packed with 2μm porous shell particles. Degradation was studied
Articles
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.