Key Documents
52737-U
Supelco
Tube SPE Discovery® DSC-WCX
bed wt. 50 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
polypropylene tube
Niveau de qualité
Gamme de produits
Discovery®
Composition
bed wt., 50 mg
Conditionnement
pk of 108
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
1 mL
Matrice
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
carboxypropyl bonding
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Capacité
0.15 meq/g total capacity
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
ion exchange
Description générale
Mécanisme de rétention: échange de cations
Compatibilité avec les matrices: solutions organiques ou aqueuses
  • Greffage polymérique, phase ethylenediamine triacetic acid de pKa 4,8
  • Contre-ion: Na+
  • Capacité de l′échangeur : ∼ 0,15 meq/g
  • Porte une charge négative à pH 6,8 ou au-dessus
  • Un pH de 2,8 ou en-dessous, neutralise cette phase pour une élution plus facile des analytes fortement cationiques qui seront neutralisés seulement sous des conditions basiques extrèmes
  • Généralement employée lorsque l′on souhaite séparer des composés cationiques très forts qui pourraient être retenus de façon irréversible sur des échangeurs de cations forts
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>464.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 240 °C
Articles
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocoles
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.