Key Documents
52716-U
Supelco
Tube SPE Discovery® DSC-8
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Synonyme(s) :
C18 SPE cartridge tube
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
polypropylene tube
Niveau de qualité
Composition
bed wt., 1 g
Conditionnement
pk of 30
Ampleur du marquage
9% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) bonding, monomerically bonded
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Mécanisme de rétention: phase inverse
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses (fluides biologiques, eau)
  • Greffage monomérique, octyl (9 %C), end-cappé ; taux de carbone plus faible que dans les DSC-18Lt
  • Utilisé pour éluer de très grosses molécules hydrophobes retenues trop fortement sur DSC-18 ou DSC-18Lt
  • Utiliser cette phase moins rétentive pour la récupération rapide de molécules hydrophobes en utilisant des solvants organiques de force éluante plus faible ou en moindre volume
  • Des tampons inorganiques de force ionique suffisante peuvent être également employés pour l¢élution
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.