52696-U
Tubes de SPE Discovery® DSC-CN
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene tube
Niveau de qualité
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pk of 30
Ampleur du marquage
7% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
cyano bonding, monomerically bonded
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses (fluides biologiques, eau) si utilisés en mode inverse, ou solvants organiques, huiles, et lipides lors d′une utilisation en phase normale
- Greffage monomérique, cyanopropyl (7 %C), end-cappé
- Peut être utilisé en mode normal ou en phase inverse
- Idéal pour les analytes très hydrophobes qui pourraient être retenus de façon irréversible sur des supports plus hydrophobes tels que les DSC-18
- Moins rétentif que le DSC-Si ou DSC-Diol lors d′utilisation en mode normal (matrices organiques telles que l′hexane ou les huiles)
- Permet la récupération rapide de molécules très polaires retenues de façon irréversible sur des supports très polaires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.