50886-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Nom du produit
Ascentis® Express F5, 2 μm Guard Cartridge, 2 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3 mm, pkg of 3 ea
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L43
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 3 ea
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 mm × 3 mm
Superficie
120 m2/g
Matrice
superficially porous particle
Taille des particules
2 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase