50859-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm UHPLC Column
Synonyme(s) :
Core-shell (SPP) Fused Core PFP HPLC column
About This Item
Produits recommandés
product name
Ascentis® Express F5, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L43
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
Technique(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Superficie
120 m2/g
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
PFP (pentafluorophenyl) phase
Taille des particules
2 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Contenu apparenté
Les petites molécules sont des ions ou des composés d'une masse moléculaire généralement inférieure à 900 daltons. Ces molécules peuvent être séparées efficacement et analysées par HPLC, UHPLC et LC-MS en utilisant essentiellement des particules de silice ou des phases stationnaires monolithiques présentant un large éventail de chimies de colonnes (modifications) différentes.
Les petites molécules sont des ions ou des composés d'une masse moléculaire généralement inférieure à 900 daltons. Ces molécules peuvent être séparées efficacement et analysées par HPLC, UHPLC et LC-MS en utilisant essentiellement des particules de silice ou des phases stationnaires monolithiques présentant un large éventail de chimies de colonnes (modifications) différentes.
Les petites molécules sont des ions ou des composés d'une masse moléculaire généralement inférieure à 900 daltons. Ces molécules peuvent être séparées efficacement et analysées par HPLC, UHPLC et LC-MS en utilisant essentiellement des particules de silice ou des phases stationnaires monolithiques présentant un large éventail de chimies de colonnes (modifications) différentes.
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).