50680-U
BIOshell A160 Peptide PCS-C18, 2.7 µm HPLC Column
L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, pk of 3 ea, guard columns
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pk of 3 ea
Ampleur du marquage
5.1% Carbon loading
Paramètres
600 bar max. pressure (8700 psi)
Température maximale
60 °C (pH2/60; pH7/40)
L × D.I.
5 mm × 4.6 mm
Superficie
75 m2/g
Matrice
superficially porous particle particle platform (Fused-Core®)
Groupe de la matrice active
C18 bonding phase, dimethyloctadecylsilane and positively charged ligand
operating pH range
2-7