48417
Acenaphthene-d10 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
2000 μg/mL in dichloromethane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
C1(C(c2c3c(c(c(c2[2H])[2H])[2H])c(c(c(c31)[2H])[2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D2,8D2
Clé InChI
CWRYPZZKDGJXCA-WHUVPORUSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable