47205
Mélange d′étalonnage quantitatif ASTM® D4815 n°1
with Internal Standard, (each component at the nominal wt% indicated), analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Agence
ASTM® D4815
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
(each component at the nominal wt% indicated)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Température de stockage
room temp
Application
Autres remarques
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-27.4 °F
Point d'éclair (°C)
-33 °C