Key Documents
42263
Supelco
Ethyl 4-formamidobenzoate
reference material
Synonyme(s) :
p-Formamidobenzoic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Famille d'API
benzocaine
Pureté
≥95.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Chaîne SMILES 
O=C(OCC)C1=CC=C(NC([H])=O)C=C1
InChI
1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
XXNAVWORVSFFAD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable