Principaux documents
29625-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
10F-C/F-5/0.47C, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
cone tip stainless steel needle
Taille de l'aiguille
26 ga
Description
color (dark orange)
Caractéristiques
point style 1
syringe type F (cemented needle)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 002980
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.47 mm
Volume
10 μL