29549-U
Tenax® GR Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Synonyme(s) :
Tenax® GR
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Tenax® GR, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Matériaux
glass TD tube
Niveau de qualité
Description
Sealed with TDS³ Storage Container
Caractéristiques
fritted
preconditioned
Conditionnement
pkg of 10 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrice
Tenax GR
Adéquation
suitable for (extends the range of Tenax TA)
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Autre catégorie plus écologique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable