29433-U
Certified vials, 8 x 40 mm (caps included), pk of 250
volume 1 mL, clear glass vial, clear polyethylene cap (with starburst interior)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear glass vial
clear polyethylene cap (with starburst interior)
Caractéristiques
closure type polyethylene cap
Conditionnement
pkg of 250 ea
D.E. × H × D.I.
8 mm × 40 mm × 6 mm
Volume
1 mL
Raccords
plug for 8 mm
Catégories apparentées
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable