Key Documents
2879205-U
Supelco
Insert, avec/sans division FocusLiner™, pour AutoSystem et Clarus (avec laine)
pkg of 5 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41115719
Nomenclature NACRES :
SB.54
Conditionnement
pkg of 5 ea
L × D.E. × D.I.
92 mm × 6.2 mm × 4.0 mm
Description générale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (Clarus and AutoSystem)
Informations légales
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable