Key Documents
27541
Supelco
Septum, PTFE/Silicone
gray PTFE/silicone, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.060 in. × 0.010 in., pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
PTFE face
gray PTFE/silicone
silicone body
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
D.E.
13 mm
Diam. × épaisseur × épaisseur du PTFE
20 mm × 0.060 in. × 0.010 in.
Description générale
Convient aux capsules à sertir standard de 20 mm, ouverture du bouchon 22 mm, bouchon plein 22 mm.