Principaux documents
27517
Supelco
Flacons (vials) gradués, bouchon à vis à ouverture centrale, pré-assemblés
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H 15 mm × 45 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Caractéristiques
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
15 mm × 45 mm
Volume
4 mL
Raccords
thread for 13-425
Catégories apparentées
Description générale
Le bouchon percé est noir phénolique.
Septa en PTFE bleu sur silicone blanc.
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.