Key Documents
27375
Supelco
Capsules à sertir avec septa PTFE/silicone
silver aluminum seal, seal diam. 20 mm, open center, white PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121821
Matériaux
silver aluminum seal
white PTFE/silicone septum
Caractéristiques
open center
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Épaisseur de la doublure
5 mil
Diam. du joint
20 mm
Compatibilité
for use with 20 mm crimp top vial