27356
Septa, PTFE blanc/silicone
diam. × thickness 11 mm × 0.075 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE/silicone
white silicone body
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
D.E.
11 mm
Diam. × épaisseur
11 mm × 0.075 in.
Compatibilité
for use with 4 mL vial
for use with Screw Top, 13-425