25742
Tube en silice fondue non polaire
L × I.D. 5.0 m × 0.25 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica tubing
Niveau de qualité
Composition
methyl (deactivated)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Paramètres
360 °C max. temp.
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
5.0 m × 0.25 mm