24535
Seringue Hamilton®, série 700, aiguille soudée, pt.5
710N, volume 100 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 5)
Taille de l'aiguille
22s ga
Caractéristiques
needle type N (cemented needle)
point style 5
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80639
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
100 μL
Catégories apparentées
Description générale
- Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5 allows liquid samples to be filled and dispensed through the side hole.
- Septum damage is minimized by the solid domed tip.