Key Documents
23989
Supelco
Tamis moléculaire 13X 4A de regarnissage, 475cc
pkg of ~475 cc
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Description générale
Blend of Molecular Sieve 13X and Molecular Sieve 4A with indicating capability.
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable