23482
CapSeal Bullet Capillary Ferrule, General Purpose
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 12 ea
Conditionnement
pkg of 12 ea
D.I.
0.8 mm
Compatibilité
0.53 mm Column I.D.
Description générale
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
Les ferrules CapSeal Bullet™ sont faites de graphite emprisonné dans une base d′aluminium. Ce concept unique empêche la ferrule d′adhérer au raccord, ce qui la rend plus facile à enlever. Évitez-vous le casse-tête d′avoir à faire toutes sortes de manipulations pour extraire la ferrule et risquer d′endommager votre raccord.
Caractéristiques : devient étanche après serrage manuel d′un 1/8 tour . Peut être réutilisée. Un cône terminal spécial limite l′extrusion du graphite dans le raccord.
Composition du matériau : graphite dans une base d′aluminium
Température maximum : 450 °C
Caractéristiques : devient étanche après serrage manuel d′un 1/8 tour . Peut être réutilisée. Un cône terminal spécial limite l′extrusion du graphite dans le raccord.
Composition du matériau : graphite dans une base d′aluminium
Température maximum : 450 °C
Informations légales
Configuré(e)(s) pour
Réf. du produit
Description
Tarif
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)