23129-U
Lampe PID
Model 108-BTEX, diam. 0.781 in., potential 10.0/10.6 eV
, krypton bulb gas
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
krypton
Diamètre
0.781 in.
Catégories apparentées
Description générale
Photoionization detector is suitable to detect and measure the presence of organic vapours. PID lamps emit ultraviolet light to ionize organic vapour molecules. During ionization, free electrons are generated which produce a current proportional to the number of ions present and resulting signal is interpreted as total organic vapour concentration. The most popular PID lamp is the 10.2-eV which has the highest photon flux hence has high sensitivity.
We offer high quality PID lamps manufactured by Andrews Glass Co.
Model 108 is the most commonly used PID lamp. The 0.781 in. (1.98 cm) base diameter is compatible with OI Model 4430, Tracor, and Baseline photoionization detectors.
Model 103C is the original PID lamp (developed by Scientific Services Co). The 1.375 in. (3.49 cm) base diameter is compatible with HNU and SRI detectors.
Model 108 is the most commonly used PID lamp. The 0.781 in. (1.98 cm) base diameter is compatible with OI Model 4430, Tracor, and Baseline photoionization detectors.
Model 103C is the original PID lamp (developed by Scientific Services Co). The 1.375 in. (3.49 cm) base diameter is compatible with HNU and SRI detectors.
Application
PID lamp 10.6eV may be used for determination of volatile organic compounds in atmosphere in grab sampling and in situ analysis using Portable Gas Chromatography.
Caractéristiques et avantages
La lampe de DIP, modèle 108-BTEX, offre les avantages suivants :
- 33 % de radiation énergisante de plus que la lampe Modèle 108, la rendant plus sensible aux molécules de BTEX.
- Une excellente stabilité de production à long terme ; nécessite moins souvent un réétalonnage.
- Après 3 mois de fonctionnement continu à 1 mA et 250 °C, la lampe BTEX a une production supérieure à celle d′un modèle 108, neuf et n′ayant encore jamais servi.
- Après 6 mois de fonctionnement permanent dans les conditions indiquées ci-dessus, la lampe BTEX a une production supérieure à 50 % de sa production d′origine.
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Handbook of Plastics Analysis, 371-371 (2003)
Determination of volatile organic compounds in the atmosphere using two complementary analysis techniques.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 49, 916-924 (1999)