22121
Vanne de réglage fin
stainless steel, 1/16 in. straight arms
Synonyme(s) :
VANNE METRIQUE SWAGELOK SS1, ACIER INOXYDABLE 1/16S UNITAIRE ®
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Description
fine adjustment
Raccords
1/16 in. straight arms
Description générale
Ecrous et ferrules inclus.
Application
Informations légales