Principaux documents
22085-U
Connecteur Swagelok® vers NPT mâle
stainless steel, 1/4 in. Swagelok, 1/8 in. male NPT, 400-1-2
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
eCl@ss :
32035302
Nomenclature NACRES :
SB.54
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
400-1-2
Raccords
1/4 in. Swagelok
1/8 in. male NPT
Catégories apparentées
Description générale
Nuts and ferrules included.
Informations légales
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company