Key Documents
21742-U
Aiguilles Hamilton® pour seringues LT et TLL
KEL-F hub, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Taille de l'aiguille
22 ga
Caractéristiques
KEL-F hub
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 90422
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Compatibilité
for use with Hamilton LT and TLL
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable