21159
Vocarb® 3000 Purge Trap K, CDS
for use with CDS Peakmaster
Synonyme(s) :
Purge/Trap K Vocarb® 3000
About This Item
Produits recommandés
Composition
Carbopack B, 10 cm
Carboxen 1000, 6 cm
Carboxen 1001, 1 cm
Fabricant/nom de marque
Vocarb® 3000 Purge Trap K
Taille du piège de purge
11 1/4 in. (28.6 cm)
Application(s)
environmental
Compatibilité
for use with CDS Peakmaster