20563
Support en verre et grille pour grande cartouche PUF
pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
Large PUF Cartridges
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass cartridge
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 ea
Technique(s)
active air sampling: suitable
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with ORBO-2000 (6.5 cm Large PUF Plug)