Principaux documents
20431
Supelco
Débitmètre à bulles manuel (version standard)
flow meter volume 25 mL, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
DÉBITMÈTRE 25 CC
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Conditionnement
pkg of 1 ea
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Volume du débitmètre
25 mL
Catégories apparentées
Description générale
Utiliser ces débitmètres à bulle pour vérifier le diviseur ou le débit du détecteur, ou pour calibrer les pompes personnelles pour un échantillonnage précis de l′air. Les débitmètres à bulle sont gradués de la façon suivante : 10 mL par graduations de 1 mL ; 25 mL par 5mL ; 50 mL par 10 mL ; 100 mL par 20 mL ; 500 mL par 50 mL ; 1000 mL par 100 mL. Les débitmètres de 500 mL et 1000 mL peuvent servir à mesurer des débits positifs ou négatifs.
Bubble flowmeter is a simple and precise way to measure flow rates of gases. It determines the volumetric flow rate by measuring the time taken by the gas stream to move a soap bubble through a specific volume. Bubble flowmeters is suitable to check splitter or detector flow or to calibrate personal pumps for accurate air sampling.
Application
Bubble flowmeter may be used to manually control the flow at the system outlet during analysis of perfluorobutane (PFB) in the exhaled rat air using respiration-metabolism chamber system and a GC-MS method.
Steinar Uran et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 39(3-4), 746-751 (2005-06-21)
Sonazoid is a new contrast agent for ultrasound imaging comprising an aqueous suspension of lipid-stabilised perfluorobutane (PFB) gas microbubbles. A respiration-metabolism chamber system was developed to collect exhaled air following intravenous administration of Sonazoid to rats. Analysis of PFB in