13860-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 0.2% Carbowax 1500, matrix 60/80 Carbopack C support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Paramètres
0-175 °C temperature (isothermal or programmed)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrice
60/80 Carbopack C support
Groupe de la matrice active
0.2% Carbowax 1500 phase
Type de colonne
packed GC
Compatibilité
for use with General Configuration
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable