Principaux documents
10343-U
Supelco
Amberlite IRN78 Ion Exchange Resin
hydroxide form, 16-50 mesh, bucket of 500 g
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
SB.52
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Amberlite IRN78 hydroxide form, bucket of 500 g
Qualité
nuclear grade
Niveau de qualité
Description
cross-linkage 8%
Forme
beads
Conditionnement
bucket of 500 g
Paramètres
60 °C OH- form max. temp.
Humidité
54-60%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
trimethylammonium
Taille des particules
580-680 μm
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
≥1.1 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Comme pour les résines de qualité nucléaire, un minimum de 95% des sites échangeurs disponibles sont sous forme hydroxyde.
Amberlite IRN78, strong base anion exchange gel type polystyrene resin in hydroxide form, has quaternary ammonium functional group.[1]
Application
Résine échangeuse d′anions fortement basique (type 1) pour le traitement de l′eau, des déchets selon RAD, la décontamination, etc..; utile pour la régénération thermique du bore.
Amberlite IRN78 hydroxide form was used as packing bed in vertical column chromatography.[2]
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Non-destructive radioanalytical technique in characterization of anion exchangers Amberlite IRN78 and Indion H-IP
Singare, P. U.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 299, 591-598 (2014)
Purification of crude glycerol from transesterification rbd palm oil over homogeneous and heterogeneous catalyst for the biolubricant preparation
W. Isahak, M. Ismail, M. Yarmo, J. Jahim, J. Sali
Journal of Applied Sciences, 10, 2590-2595 (2010)
Questions
  1. What is the Molecular Weight of this product of CAS No.11128-95-3?
    1 answer
    1. Unfortunately, the molecular weight is not determined for this resin.