ZRB2442
Anti-AGTR1 Antibody, clone 1I12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Anti-MXRA8 Antibody, clone 1F4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, AT1 receptor, AT1AR, AT1BR, Angiotensin II type-1 receptor, Type-1 angiotensin II receptor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1I12, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 41.06 kDa
observed mol wt ~52 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat, canine, bovine
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... AGTR1(185)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Human liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected AGTR1 in Human liver tissue lysate.
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound AGTR1 peptide with a KD of 4.0 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 Dilution of this antibody detected AGTR1 in HeLa, HepG2, and NIH3T3 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable