ZMS1143
Anti-RPE65 Antibody, clone 401.8B11.3D9 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
All-trans-retinyl-palmitate hydrolase, EC:3.1.1.64, Lutein isomerase, Meso-zeaxanthin isomerase, Retinal pigment epithelium-specific 65 kDa protein, Retinoid isomerohydrolase, Retinol isomerase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
401.8B11.3D9, recombinant monoclonal
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 60.94 kDa
observed mol wt ~60 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human, bovine
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat, Xenopus, canine, mouse, porcine, monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Bovine retina tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RPE65 in Bovine retina tissue lysate.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected RPE65 in Human retina tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected RPE65 in Human retina tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable