Z744120
Freezer box
W × L 2 in. × 2 in., to hold, 100 tube(s)
Synonyme(s) :
freezer container, freezer storage, storage container
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
white
Caractéristiques
to hold 100 tube(s)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech FRSB-2000
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Larg. × L
2 in. × 2 in.
Description générale
Application
Certificats d'analyse (COA)