Z744116
Freezer box divider
to hold, 49 tube(s), pk of 12
Synonyme(s) :
freezer container, freezer storage, storage container
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 49 tube(s)
Conditionnement
pack of 12
pk of 12
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech FBCD-3000
Description générale
Freezer box divider, 49 hole 12/pk
Application
Cryogenics