Principaux documents
Z744071
General Purpose Sealing Film
polypropylene, sterile
About This Item
Code UNSPSC :
41122410
Nomenclature NACRES :
NB.35
Matériaux
polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
Conditionnement
case of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Excel Scientific GPS-PP-100
Paramètres
-40-120 °C temp. range