Z743338
Cryo-Babies® Labels
yellow, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels
Synonyme(s) :
cryogenic vial labels, freezer vial labels
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1000 roll Labels
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech CRY-1000-Y
Technique(s)
cryopreservation: suitable
L × l
1.28 in. × 0.50 in.
Couleur
yellow