Principaux documents
Z741668
Sartorius extended length pipette tips
refill, volume range 50-1,200 μL, sterile
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
Volume maximum:
1.2 mL
L de la pointe:
90 mm
Gamme de volumes:
50-1,200 μL
Stérilité:
sterile
Caractéristiques:
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
Conditionnement:
pack of 960 ea (Refil)
Fabricant/nom de marque:
Sartorius 791213
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
Conditionnement
pack of 960 ea (Refil)
Fabricant/nom de marque
Sartorius 791213
Volume maximum
1.2 mL
L de la pointe
90 mm
Gamme de volumes
50-1,200 μL
Description générale
Perfect tip fitting and sealing to the pipetter results in the best possible accuracy and precision. Compatible with Optiload feature in Biohit Picus, eLINE®, mLINE® and Proline® Plus pipetters, enabling ergonomic and light tip attachment and ejection.
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy