Principaux documents
Z729469
Hettich® plate carrier for rotor 1460
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, plate carrier for rotor 1460 (Z722839)
Synonyme(s) :
Hettich® plate carriers
About This Item
Code UNSPSC :
41103910
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
Holds 3 - 5 x MTP plates
Fabricant/nom de marque
Hettich 1453
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Rotor 1460
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG