Z720399
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge style 3115
nominal capacity 50 mL
Synonyme(s) :
Nalgene centrifuge tube, plastic centrifuge tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polysulfone
round bottom tube
screw top cap (Linerless)
transparent tube
Caractéristiques
RCF 50,000 × g
Conditionnement
pack of 10
case of 100
Fabricant/nom de marque
Nalgene 3115-0050
Capacité nominale
50 mL