Principaux documents
Z719579
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 200 μL, pack of 1000 ea (bag), non-sterile
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
Volume maximum:
200 μL
Stérilité:
non-sterile
Caractéristiques:
barrier: no
Conditionnement:
pack of 1000 ea (bag)
pack of 10000 ea (10 Bags of 1000 tips)
Fabricant/nom de marque:
Sorenson 10470T
Matériaux
colorless
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
pack of 1000 ea (bag)
pack of 10000 ea (10 Bags of 1000 tips)
Fabricant/nom de marque
Sorenson 10470T
Volume maximum
200 μL
Catégories apparentées
Description générale
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Informations légales
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.