Key Documents
Z694657
3D Biotek Polycaprolactone (PCL) scaffold inserts
fiber diam. ~300 μm, ~ 300 μm spacing
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
(polycaprolactone (PCL))
Stérilité
sterile
Caractéristiques
~ 300 μm spacing
Fabricant/nom de marque
3D Biotek PCL303006-BR
Diam. des fibres
~300 μm
Type de liaison
non-treated surface