Z674826
Kern ABT analytical balances
weighing capacity 82 or 220 g, resolution: 0.01 or 0.1 mg, linearity: ±0.1 or 0.2 mg
Synonyme(s) :
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
230 V
Matériaux
stainless steel weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kern ABT 220-5DNM
Disponibilité
not available in USA and Canada
Plage de mesure de la capacité de pesée
82 or 220 g, resolution: 0.01 or 0.1 mg, linearity: ±0.1 or 0.2 mg
Diam. de la plaque/du plateau
80 mm
Taille
217 mm × 356 mm × 338 mm