Z667269
Greiner 96 well plates for ABI series 700
clear polypropylene, non-sterile, case of 40
Synonyme(s) :
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear polypropylene
conical bottom natural wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt (Semi skirted)
Conditionnement
case of 40
Fabricant/nom de marque
Greiner 652260
Volume maximum
200 μL
Taille
96 wells
Volume de travail
200 μL
Type de liaison
non-treated surface