Principaux documents
Z663662
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
general industrial, W × L 25.40 mm × 15 m, orange vinyl
About This Item
Code UNSPSC :
55121611
Nomenclature NACRES :
NB.35
Matériaux
orange vinyl
Conditionnement
roll of 15 m
Fabricant/nom de marque
Brady PTL-42-439-OR
Disponibilité
available only in EU
Larg. × L
25.40 mm × 15 m
Catégories apparentées
Informations légales
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.