Key Documents
Z631108
Hettich® centrifuge rotors
for ROTINA 38/38R Centrifuge, Swing-out Rotor, 6 place
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
RCF 2,808
capacity 1 ‑ 50 mL
Fabricant/nom de marque
Hettich 1726
Technique(s)
centrifugation: suitable
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG