Z370800
Vaccu-Pette/96™ multiwell pipetter
non-sterile, polycarbonate, autoclavable
Synonyme(s) :
96 well plate pipetting device, caviar dropper, multiwell pipettor
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polycarbonate
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37876-0001
L × l × diam.
127 mm × 86 mm × 37 mm