Key Documents
Z370789
Sigma-Aldrich
Anneaux de clonage Scienceware®, polystyrène
40 of each size
Synonyme(s) :
cloning cylinder, cloning equipment
About This Item
Code UNSPSC :
41106618
Nomenclature NACRES :
NB.22
Stérilité
sterile
Conditionnement
box of 3 bags
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H37847-0000
Description générale
Pour isoler un clone, de la graisse stérile (non incluse) est appliquée au bord inférieur du cylindre et ce dernier est placé, côté graisse vers le bas, autour du clone d′intérêt. La chambre d′isolement ainsi formée peut être utilisée pour détacher les colonies à la trypsine et les récupérer sous forme clonale.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP